Learn More
Flacon conique en PMP Azlon™
Fabriqué en PMP transparent
Marque: Azlon FDE444
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Col large avec bouchon à vis en PP
- Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
Spécification
Polypropylène | |
100 ml | |
20 ml | |
1 | |
34/35 | |
Bouchon à vis | |
GL 40 |
Transparent | |
PMP | |
113 mm | |
Conique | |
Autoclavables | |
64 mm |