Learn More
Flacon conique en PMP Azlon™
Fabriqué en PMP transparent
Marque: Azlon FDE442
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Col large avec bouchon à vis en PP
- Vous pouvez autoclaver le flacon et le bouchon à 121°C
Spécification
Polypropylene | |
50 ml | |
10 mL | |
1 | |
34/35 | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
PMP | |
92 mm | |
Conique | |
Autoclavable |