Learn More
Éprouvette en PMP Azlon™ avec graduations imprimées
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
Marque: Azlon CTA0100P
48.67 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité.Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Graduations : impression bleue ultra-fine
- Base : base hexagonale stable antidérapante, sans effet ventouse
- Étalonnée : conformément aux normes ISO 6706 et DIN 12681
- Classe A : tolérances, conformité certifiée, fournie avec un certificat
Spécification
100 ml | |
plusmn;1 ml | |
A | |
34 mm | |
2/boîte | |
Autoclavables | |
Hexagonale | |
Éprouvette non graduée |
PMP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Bleu | |
Certificat de conformité | |
1 ml | |
Bleu | |
250 mm |