Learn More
Éprouvette en PMP Azlon™ avec graduations imprimées
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité.Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Graduations : impression bleue ultra-fine
- Base : base hexagonale stable antidérapante, sans effet ventouse
- Étalonnée : conformément aux normes ISO 6706 et DIN 12681
- Classe A : tolérances, conformité certifiée, fournie avec un certificat
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | PMP |
| Tolérance | ± 5 ml |
| Certifications/Conformité | DIN 12681, ISO 6706 |
| Classe | A |
| Balance | Bleu |
| Diamètre (métrique) | 66 mm |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Graduations | 10 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Afficher plus |