Learn More
Barreau d’agitation magnétique à anneau pivotant Azlon™
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ comprend un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur des bases courbes ou irrégulières.
Marque: Azlon SWN503
5.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ possède un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières.
- En PTFE magnétique
- L’anneau de rotation central assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières
Spécification
6mm | |
PTFE | |
Barreau d’agitation | |
Aimant | |
20 mm |
0.78 in | |
0.78 po (L) | |
2/boîte | |
Oui | |
Anneau de rotation |