Learn More
Barreau d’agitation magnétique à anneau pivotant Azlon™
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ comprend un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur des bases courbes ou irrégulières.
Marque: Azlon SWN508
12.13 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ possède un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières.
- En PTFE magnétique
- L’anneau de rotation central assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières
Spécification
Oui | |
2.36 in | |
60 mm | |
2/boîte | |
Barreau d’agitation |
2.36 po (L) | |
PTFE | |
Aimant | |
Anneau de rotation |