Learn More
Barreau d’agitation magnétique à anneau pivotant Azlon™
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ comprend un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur des bases courbes ou irrégulières.
Marque:  Azlon SWN504
5.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10135374
  • 5.65€ / 2 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ possède un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières.
  • En PTFE magnétique
  • L’anneau de rotation central assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
0,98 in
0.23 po
Aimant
Anneau de rotation
0.98 po (L)
PTFE
25 mm
2/boîte
Barreau d’agitation