Learn More
Barreau d’agitation magnétique ovale Azlon™
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
25mm
30mm
35mm
40mm
50mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Pour une agitation efficace
- En PTFE
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Longueur (impériale) | 0,78 po |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Matériau | Magnétique |
| Quantité | 2/boîte |
| Forme | Ovale |