Learn More
Pissette avec ventilation de sécurité et étiquette multilingue Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais
Région 3 : russe, polonais, allemand, anglais
Région 3 :russe, polonais, allemand, anglais
Région 4 :Arabe, français, anglais
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Description
Stockez et utilisez différents solvants avec des étiquettes multilingues pour une sécurité renforcée. Les pissettes avec ventilation en PEBD multilingues Azlon sont disponibles dans quatre combinaisons multilingues. Les étiquettes indiquant le solvant contenu correspondent à des couvercles à code couleur pour une identification aisée dans une multitude d’environnements.
- Pissettes à col large multilingues dotées de la valve d’évacuation de vapeur pour empêcher les égouttements
- Imprimé indélébile en quatre langues maximum, avec quatre combinaisons de langues disponibles
- Choix de cinq étiquettes de solvants avec les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, les mentions de risque et les instructions de sécurité
- Dotées de bouchons en PP monobloc qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Description | Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Vert |
Hauteur (métrique) | 163 mm |
Chemical Label | Méthanol |
Diamètre (métrique) | 75 mm |