Learn More
Pissette avec ventilation en PEBD et étiquette multilingue Azlon
Code produit. 12387512
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12387512
Marque: Azlon WGW539VTMLS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et utilisez une variété de solvants avec des étiquettes multilingues pour une meilleure sécurité. Les pissettes d’évacuation en PEBD multilingue Azlon sont disponibles en quatre combinaisons de marquage multilingues différentes. Les étiquettes de teneur en solvant correspondent à des couvercles à code couleur pour faciliter l’identification dans une variété de cadres.
  • Pissettes à col large multilingues dotées de la valve d’évacuation de vapeur pour empêcher les égouttements
  • Imprimé indélébile en quatre langues maximum, avec quatre combinaisons de langues disponibles
  • Choix de cinq étiquettes de solvants avec les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, les mentions de risque et les instructions de sécurité
  • Dotées de bouchons en PP monobloc qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Description Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Bleu
Hauteur (métrique) 163 mm
Chemical Label Isopropanol
Diamètre (métrique) 75 mm