Learn More
Micro barreau d’agitation magnétique Azlon™
Click to view available options
Longueur (métrique):
7mm
10mm
13mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
Utilisez ces barreaux pour de nombreuses applications d’agitation. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ Azlon™ Micro conviennent parfaitement aux petits récipients, tubes à essai et flacons.
- Pour une agitation efficace
- En PTFE
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Longueur (impériale) | 0.51 in |
| Diamètre (métrique) | 3mm |
| Longueur (métrique) | 13mm |
| Matériau | Aimant |
| Quantité | 2/boîte |
| Forme | Micro |