Learn More
Micro barreau d’agitation magnétique Azlon™
Code produit. 10359324
Click to view available options
Longueur (métrique):
7mm
10mm
13mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10359324
Marque: Azlon SWN954
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces barreaux pour de nombreuses applications d’agitation. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ Azlon™ Micro conviennent parfaitement aux petits récipients, tubes à essai et flacons.
Utilisez ces barreaux pour de nombreuses applications d’agitation. Les barreaux d’agitation magnétiques Fisherbrand™ Azlon™ Micro conviennent parfaitement aux petits récipients, tubes à essai et flacons.
  • Pour une agitation efficace
  • En PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Longueur (impériale) 0,3 in
Diamètre (métrique) 3mm
Longueur (métrique) 10mm
Matériau Aimant
Quantité 2/boîte
Forme Micro