Learn More
Azlon™ Barreau d’agitation avec tiges de récupération magnétiques Azlon™
Utilisez ces tiges de récupération magnétiques pour récupérer les barreaux d’agitation dans des liquides sensibles. Les tiges de récupération magnétiques pour barreaux d’agitation Azlon™ sont équipées d’aimants intégrés dans une tige en PTFE.
Marque: Azlon™ SWN564
27.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05850kg
Description
Utilisez ces tiges de récupération magnétiques pour récupérer les barreaux d’agitation dans des liquides sensibles. Les tiges de récupération magnétiques pour barreaux d’agitation Azlon™ sont équipées d’aimants intégrés dans une tige en PTFE.
- Idéal pour récupérer les barreaux d’agitation magnétique dans des liquides particulièrement sensibles ou corrosifs
- Les tiges de récupération turbo conviennent parfaitement à une utilisation avec les barreaux d’agitation turbo
Spécification
10 mm | |
PTFE | |
Barreau d’agitation avec tiges de récupération | |
Aimant | |
250 mm |
98 in | |
98 po (L) | |
1/boîte | |
Oui |