Learn More
Couvercle Azlontrade; pour seau carré en PEHD
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Couvercles avec poignée encastrée moulée pour seaux de forme carrée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Couvercle |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Godet carré |
| Hauteur (métrique) | 45mm |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Quantité | 1 |
| Largeur (métrique) | 280 mm |