Learn More
Couvercle Azlontrade; pour seau carré en PEHD
Code produit. 12045562
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12045562
Marque: Azlon BWX110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec un seau en PEHD de forme carrée
  • Couvercles avec poignée encastrée moulée pour seaux de forme carrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lid
Matériau HDPE
Autoclavable Non
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Godet carré
Hauteur (métrique) 45 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Quantité 1
Largeur (métrique) 280 mm