Learn More
Pissettes à col large PEBD Azlon™
Code produit. p-8001811
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12039847
Marque: Azlon WGW234P
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les pissettes à col large en PEBD Azlon™ sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation.
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les pissettes à col large en PEBD AzlonTM sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation.
  • Pissettes à bord carré dotées d’un col large pour un remplissage facile et sans déversement
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucide
Comprend Bouchon en polypropylène bleu
Matériau PEBD
Quantité 5/lot
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de produit Pissette à col
Largeur (impériale) 2,36 in
Hauteur (impériale) 5,51 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable