Learn More
Pissettes à col large PEBD Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Description
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les pissettes à col large en PEBD AzlonTM sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation.
- Pissettes à bord carré dotées d’un col large pour un remplissage facile et sans déversement
- Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Translucide |
Comprend | Bouchon en polypropylène vert |
Matériau | PEBD |
Quantité | 5/boîte |
Plage de températures (métrique) | –50 à 80°C |
Couleur de bouchon | Vert |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Bouche | Large |