Learn More
Pissettes à col large PEBD Azlon™
Code produit. 12044857
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les pissettes à col large en PEBD Azlon™ sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation.
Utilisez ces flacons en plastique translucide pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les pissettes à col large en PEBD AzlonTM sont livrées avec des bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation.
  • Pissettes à bord carré dotées d’un col large pour un remplissage facile et sans déversement
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucide
Comprend Bouchon en polypropylène jaune
Matériau PEBD
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Couleur de bouchon Jaune
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de produit Pissette à col
Largeur (impériale) 2,36 in
Hauteur (impériale) 5,51 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui