Learn More
Pissettes de type classique à col étroit en PEBD Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Description
Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
- Pissettes rondes à épaulement carré traditionnelles et appréciées
- Dotées de bouchons en PP monobloc qui conservent leur forme en cours d’utilisation
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Comprend | Bouchons de distribution orientables étanches en polypropylène |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 5 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | Non |
Bouche | Étroit |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Taille: 5.2 MB
Product information
Taille: 2.8 MB
Product information
Taille: 3.7 MB
Product information
Taille: 3 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pissettes de type classique à col étroit en PEBD Azlon™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu