Learn More
Récipient pour échantillons en PEBD Azlon™ avec bouchon à charnière
Récipients pour échantillons incassables et légers. Les récipient pour échantillons en PEBD AzlonTM avec bouchon à charnière sont parfaits pour de nombreuses applications de laboratoire.
Marque:  Azlon BGG306
Code produit. 10739555
  • 13.10€ / 20 pièces
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Récipients avec bouchon à charnière imperdable parfaits pour de nombreuses applications
  • Légers et incassables dans des conditions normales d’utilisation
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Récipient à échantillons
PEBD
Bouchon à charnière
49 mm
Oui
5 mL
15 mm
20/paquet
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers