Learn More
Récipient pour échantillons en PEBD Azlon™ avec bouchon à charnière
Récipients pour échantillons incassables et légers. Les récipient pour échantillons en PEBD AzlonTM avec bouchon à charnière sont parfaits pour de nombreuses applications de laboratoire.
Marque:  Azlon BGG302
Code produit. 10135874
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Récipients avec bouchon à charnière imperdable parfaits pour de nombreuses applications
  • Légers et incassables dans des conditions normales d’utilisation
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient à échantillons
PEBD
Bouchon à charnière
38mm
Oui
1 ml
8mm
20/boîte