Learn More
Flacons de distribution ronds en PEBD Azlon™ avec buse pivotante
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Diamètre (métrique):
32 mm
40mm
59mm
59 mm
74 mm
Hauteur (métrique):
66 mm
79 mm
120 mm
145 mm
174 mm
Description
Convient à une utilisation comme pissette ou flacon compte-gouttes et à la distribution de gels
- Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon à buse pivotante
- La buse se rétracte dans le bouchon pour sceller le flacon
- Disponibles conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 60 ml |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 10 |
Closure Included | Oui |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 79 mm |
Diamètre (métrique) | 40mm |
Type de bouchon | Buse pivotante |