Learn More
Flacons de distribution ronds en PEBD Azlon™ avec buse pivotante
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Convient pour une utilisation comme flacon compte-gouttes ou de lavage et pour la distribution de gels
- Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon à buse pivotante
- La buse se rétracte dans le bouchon pour sceller le flacon
- Disponibles conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Matériau | PEBD |
| Nb par paquet | 10 |
| Closure Included | Oui |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) | 59mm |
| Type de bouchon | Buse pivotante |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur