Learn More
Flacons ronds PEBD Azlon™ avec une fermeture à compte-gouttes
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
150 ml
250 ml
500 ml
Description
À utiliser comme flacon compte-gouttes ou de distribution.Les flacons ronds en PEBD avec bouchon compte-gouttes AzlonTM possèdent un bouchon de scellage imperdable et peuvent être découpés afin d’ajuster le débit.
- Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon compte-gouttes
- Résistance optimale aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
À utiliser avec (application) | Utilisés comme flacon compte-gouttes ou de distribution |
Comprend | Bouchon compte-gouttes à bec verseur |
Matériau | PEBD |
Quantité | Boîte sous film thermotracté |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit, fileté |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 93 mm |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Taille: 2 MB
Product information
Taille: 3 MB
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Taille: 3.8 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Flacons ronds PEBD Azlon™ avec une fermeture à compte-gouttes >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu