Learn More
Azlon™ Pissettes à bord incliné imprimées en PEBD
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les pissettes à bord incliné imprimées en PEBD Azlon™ sont imprimées de façon indélébile avec une sélection de sept solvants de laboratoire courants, les symboles de dangers adéquats et les numéros CAS connexes.
Marque: Azlon™ WGF538P
44.34 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.Les pissettes à bord incliné imprimées en PEBD Azlon™ sont imprimées de façon indélébile avec une sélection de sept solvants de laboratoire courants, les symboles de dangers adéquats et les numéros CAS connexes.
- Pissettes étiquetées pour faciliter l’identification du contenu
- La conception compacte permet une manipulation confortable et facilite son utilisation
- Équipées de bouchons en polypropylène à code couleur
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
500 ml | |
Translucide | |
Pour une identification facile du contenu | |
PEBD | |
Vert | |
Non autoclavable | |
Étroit | |
187 mm | |
Méthanol | |
187 mm | |
Oui |
16,91 oz. | |
69 mm | |
Bouchon en polypropylène vert | |
5/boîte | |
Oui | |
Non | |
Rond | |
Pissette | |
Polypropylène | |
Bouchon |