Läs mer
Pissette avec ventilation de sécurité et étiquette multilingue Azlon™
Produktkod. 15357037
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais
Région 3 : russe, polonais, allemand, anglais
Région 3 :russe, polonais, allemand, anglais
Région 4 :Arabe, français, anglais
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Förpackningsstorlek:
5 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15357037
Brand: Azlon WGW537VTMLME
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Stockez et utilisez une variété de solvants avec des étiquettes multilingues pour une meilleure sécurité. Les pissettes d’évacuation en PEBD multilingue Azlon sont disponibles en quatre combinaisons de marquage multilingues différentes. Les étiquettes de teneur en solvant correspondent à des couvercles à code couleur pour faciliter l’identification dans une variété de cadres.
Stockez et utilisez différents solvants avec des étiquettes multilingues pour une sécurité renforcée. Les pissettes avec ventilation en PEBD multilingues Azlon sont disponibles dans quatre combinaisons multilingues. Les étiquettes indiquant le solvant contenu correspondent à des couvercles à code couleur pour une identification aisée dans une multitude d’environnements.
  • Pissettes à col large à indications multilingues dotées de la valve d’évacuation de vapeur brevetée DripLok™ qui empêche les égouttements de solvant
  • Mentions imprimées de façon indélébile en plusieurs langues (selon la région)
  • Les mentions comportent les symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité.
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacité (métrique) 500 ml
Description Région 4 :Arabe, français, anglais
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Rouge
Hauteur (métrique) 163 mm
Chemical Label Acétone
Diamètre (métrique) 75 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.