Learn More
Pissette avec ventilation de sécurité et étiquette multilingue Azlon™
Code produit. 12550456
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais
Région 3 : russe, polonais, allemand, anglais
Région 3 :russe, polonais, allemand, anglais
Région 4 :Arabe, français, anglais
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12550456
Marque: Azlon WGW538VTML
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et utilisez une variété de solvants avec des étiquettes multilingues pour une meilleure sécurité. Les pissettes d’évacuation en PEBD multilingue Azlon sont disponibles en quatre combinaisons de marquage multilingues différentes. Les étiquettes de teneur en solvant correspondent à des couvercles à code couleur pour faciliter l’identification dans une variété de cadres.
Stockez et utilisez différents solvants avec des étiquettes multilingues pour une sécurité renforcée. Les pissettes avec ventilation en PEBD multilingues Azlon sont disponibles dans quatre combinaisons multilingues. Les étiquettes indiquant le solvant contenu correspondent à des couvercles à code couleur pour une identification aisée dans une multitude d’environnements.
  • Pissettes à col large multilingues dotées de la valve d’évacuation de vapeur brevetée DripLok™ qui empêche les égouttements de solvant
  • Impression indélébile en quatre langues (anglais, français, allemand et espagnol)
  • Choisissez parmi cinq étiquettes de solvants, y compris les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, les mentions de risque et les informations de sécurité
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16,91 oz.
Couleur Translucide
Description Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Comprend Bouchons en polypropylène et béchers de couleur avec extrémité de buse fine pour contrôler le jet avec précision
Matériau PEBD
Longueur (métrique) 33,07cm
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Largeur (métrique) 19,08cm
Couleur de bouchon Vert
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 5,6 cm
Type de produit Pissette avec étiquettes imprimées multilingues
Chemical Label Méthanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable