Learn More
Pissette avec ventilation de sécurité et étiquette multilingue Azlon™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais
Région 3 : russe, polonais, allemand, anglais
Région 3 :russe, polonais, allemand, anglais
Région 4 :Arabe, français, anglais
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
missing translation for 'unitSize'
5 pièces
Description
Stockez et utilisez différents solvants avec des étiquettes multilingues pour une sécurité renforcée. Les pissettes avec ventilation en PEBD multilingues Azlon sont disponibles dans quatre combinaisons multilingues. Les étiquettes indiquant le solvant contenu correspondent à des couvercles à code couleur pour une identification aisée dans une multitude d’environnements.
- Pissettes à col large à indications multilingues dotées de la valve d’évacuation de vapeur brevetée DripLok™ qui empêche les égouttements de solvant
- Mentions imprimées de façon indélébile en plusieurs langues (selon la région)
- Les mentions comportent les symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité.
- Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
| Couleur | Translucide |
| Description | Impression en anglais, français, allemand et espagnol |
| Comprend | Bouchons en polypropylène et béchers de couleur avec extrémité de buse fine pour contrôler le jet avec précision |
| Matériau | PEBD |
| Longueur (métrique) | 25,4cm |
| Quantité | 5/boîte |
| Plage de températures (métrique) | –50 à 80°C |
| Largeur (métrique) | 24,1cm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction