Learn More
Pissettes de coloration de Gram en PEBD Azlon™
54.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Description
Pré-étiquetées avec des solutions de coloration de Gram, des étiquettes d’avertissement de danger et des instructions d’utilisation
- Pré-étiquetées avec des solutions de coloration de Gram, des étiquettes d’avertissement de danger et des instructions d’utilisation
- Avec la technologie d’évacuation de la vapeur brevetée DripLok™
- L’ensemble de cinq pissettes porte le marquage : - Solution de violet cristallisé - Solution d’iode de Lugol - Solution d’iode de Gram - Solution de coloration/décoloration de Gram - Solution de safranine
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Pour la coloration de Gram |
Comprend | Cinq pissettes marquées des informations suivantes : solution de violet cristallisé, solution d’iode de Lugol, solution d’iode de Gram, solution de coloration/décoloration de Gram, solution de safranine |
Matériau | PEBD |
Plage de températures (métrique) | ndash;50 à 80deg;C |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | Non |