Learn More
Entonnoir PEBD industriel Azlon™
Code produit. p-8001796
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
100 mm
120 mm
140mm
180mm
230mm
245mm
290mm
380mm
Diamètre (métrique) de la tige:
9mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24mm
27 mm
36mm
Hauteur (métrique):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11363664
Marque: Azlon FWC104
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polyéthylène et incassables dans le cadre d’une utilisation normale. Les entonnoirs industriels en PEHD Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines. Présentent des rebords supérieurs droits pour éviter les déversements.
En PE et incassable dans des conditions normales d’utilisation. Les entonnoirs industriels en PEHD Azlon™ conviennent aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines. Rebords supérieurs droits pour empêcher les déversements.
  • Entonnoirs industriels rigides en polyéthylène
  • Incassables dans des conditions d’utilisation normales
  • Présentent des rebords supérieurs droits pour éviter les déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Capacité (métrique) 300 ml
Diamètre (métrique) de la tige 11 mm
Matériau PEHD
Hauteur (métrique) 102 mm