Learn More
Seaux à glace en polyuréthane Azlon™ avec couvercle
À utiliser avec de la glace hydrique, de la glace sèche et des solutions salines
161.00€ - 196.00€
Spécification
Hauteur (métrique) | 185 mm |
---|---|
Largeur (métrique) | 330 mm |
Poids (métrique) | 1200 g |
Conception | Octogonale |
Matériau | PUR |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11339623
|
Azlon
IBB001P |
Noir |
196.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12081912
|
Azlon
IBB002P |
Bleu pâle |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12091912
|
Azlon
IBB003P |
Vert |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
À utiliser avec de la glace hydrique, de la glace sèche et des solutions salines
- Seaux à glace en mousse de polyuréthane noirs, verts et bleus
- Idéals pour séparer les zones de travail par couleur
- Poignées intégrées permettant un levage et un transport aisés
- Forme octogonale pour faciliter l’empilage et la stabilité
Spécification
185 mm | |
1200 g | |
PUR | |
4,5 L |
330 mm | |
Octogonale | |
Seau à glace |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Seaux à glace en polyuréthane Azlon™ avec couvercle