Learn More
Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons
Code produit. 11313504
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11313504
Marque: Azlon BGE340P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez une large gamme de liquides et de solides dans ces flacons carrés gradués. Les flacons carrés gradués translucides en PEHD Azlon™ avec bouchon sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Flacons carrés robustes avec bouchon à joint et bouchon à vis
  • Les bouchons faciles à saisir possèdent une bascule permettant d’attacher le fil au col à l’aide d’un contact inviolable
  • Graduations moulées pour une mesure approximative du volume
  • Gain de place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 58mm
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation de liquides ou de solides
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 101mm
Nb par paquet 5/boîte
Largeur (métrique) 82mm
Couleur de bouchon Translucide
Certifications/Conformité UE ; États-Unis
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 170 mm
Type de produit Flacon carré gradué
Largeur (impériale) 3,23 in
Longueur (impériale) 3,98 in
Hauteur (impériale) 6,69 in
Diamètre (métrique) 58 mm (col intérieur)
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable