Learn More
Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons Code produit.: 11303504
Ajouter au panier
Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons
Code produit. 11303504
500 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Code produit. 11303504
Marque: Azlon BGE336P
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez une large gamme de liquides et de solides dans ces flacons carrés gradués. Les flacons carrés gradués translucides en PEHD Azlon™ avec bouchon sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Flacons carrés robustes avec bouchon à joint et bouchon à vis
  • Les bouchons faciles à saisir possèdent une bascule permettant d’attacher le fil au col à l’aide d’un contact inviolable
  • Graduations moulées pour une mesure approximative du volume
  • Gain de place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16,91 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 44mm
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation de liquides ou de solides
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 80mm
Nb par paquet 10/boîte
Largeur (métrique) 67mm
Couleur de bouchon Translucide
Certifications/Conformité UE ; États-Unis
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 135 mm
Type de produit Flacon carré gradué
Largeur (impériale) 2,64 in
Longueur (impériale) 3,15 in
Hauteur (impériale) 5,31 in
Diamètre (métrique) 44 mm (col intérieur)
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Nom du produit
Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons >