Learn More
Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Description
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Flacons carrés robustes avec bouchon à joint et bouchon à vis
- Les bouchons faciles à saisir possèdent une bascule permettant d’attacher le fil au col à l’aide d’un contact inviolable
- Graduations moulées pour une mesure approximative du volume
- Gain de place
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
Capacité (impériale) | 3,38 oz. |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 34mm |
À utiliser avec (application) | Pour l’utilisation de liquides ou de solides |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 48mm |
Nb par paquet | 10/lot |
Largeur (métrique) | 45mm |
Couleur de bouchon | Translucide |