Learn More
Azlon™ Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons à vis bleus
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Description
- Gain de place
- Flacons carrés légers avec bouchon à joint et bouchon à vis bleu
- Graduations moulées pour une mesure approximative du volume
- Dia. int. col : 58 mm
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 ml |
Couleur | Translucide |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
À utiliser avec (application) | Utilisation de liquides ou de solides |
Comprend | Joint d’étanchéité et bouchon à vis bleu |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 108 mm |
Nb par paquet | 5/boîte |
Largeur (métrique) | 92mm |