Learn More
Azlon™ Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons à vis bleus
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
5 pièces
Description
- Gain de place
- Flacons carrés légers avec bouchon à joint et bouchon à vis bleu
- Graduations moulées pour une mesure approximative du volume
- Dia. int. col : 58 mm
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Couleur | Translucide |
| Description | Carré |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 58mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisation de liquides ou de solides |
| Comprend | Joint d’étanchéité et bouchon à vis bleu |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 94mm |
| Nb par paquet | 5/boîte |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction