Learn More
Azlon™ Flacons ronds à col large en PEHD
GREENER_CHOICE
Code produit. 10370025
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Utilisez ces flacons ronds en plastique pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les flacons ronds à col large en PEHD Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines. La conception anti-fuite et sans joint offre des contours intérieurs lisses pour un versement efficace.
Utilisez ces flacons ronds en plastique pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les flacons ronds à col large en PEHD Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
  • Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Conception étanche sans joint
  • Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
  • Bonne résistance chimique
  • Fournis dans un emballage thermorétractable
  • S. P. I. codes de recyclage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 46 mm
À utiliser avec (application) Pour un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation et d’échantillonnage de milieux
Matériau HDPE
Nb par paquet 10/boîte
Couleur de bouchon Translucide
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 161 mm
Type de produit Flacon rond à col large
Hauteur (impériale) 6,33 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de bouchon Bouchon à vis