Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
30 ml
60 mL
60 mL
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Couleur:
Translucent
Translucide
Translucides
Nb par paquet:
10/boîte
10/lot
110
1200
30
350
420
5/boîte
60
800
Beschreibung
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables.Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Légers mais très durables
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
Spezifikation
Spezifikation
Capacité (métrique) | 30 mL |
Couleur | Translucent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 13 mm |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 1200 |
Conditionnement | Bulk |
Quantité | 1200/Pk. |
Bouche | Étroit |
Forme | Round |
Hauteur (métrique) | 67 mm |
Mehr anzeigen |