Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
30 ml
60 mL
60 mL
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Couleur:
Translucent
Translucide
Translucides
Nb par paquet:
10/boîte
10/lot
110
1200
30
350
420
5/boîte
60
800
Description
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables.Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
- Lightweight but very durable in use
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Spécification
Spécification
Type de bouchon | Screw Cap |
Diamètre (métrique) | 121 mm |
Hauteur (métrique) | 237 mm |
Capacité (métrique) | 2000 mL |
Couleur | Translucent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 27 mm |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 30 |
Conditionnement | Bulk |
Quantité | 30/Pk. |