Learn More
PEHD Azlon™, flacons à col étroit
Click to view available options
Octogonaux ; Capacité : 5 L ; Hauteur : 330 mm ; Dia. int. : 49 mm
Description
- Leurs graduations en relief et leur couleur translucide permettent une évaluation visuelle rapide du volume
- Le bouchon à vis assure un stockage sécurisé
- Équipés d’une poignée de transport pour un transport facile et une bonne préhension
- Conviennent aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément aux réglementations américaines
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 1,3 gal |
Capacité (métrique) | 5 l |
Couleur | Blanc |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 49 mm |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage en vrac et le transport de liquides.Convient aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires. |
Graduations | Oui |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 330 mm |
Comprend | Bouchon, poignées de transport |
Matériau | HDPE |
Type de goulot | Étroit |