Learn More
PEHD Azlon™, flacon d’aspiration à col étroit
Code produit. 10696105
Click to view available options
:
Capacité : 10 L ; Col étroit
Code produit. 10696105
Marque: Azlon BGH036
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Pour la distribution sous paillasse de liquides / eau distillée de laboratoire, etc. ; Couleur : Blanc
  • Graduations en relief et couleur translucide
  • Robinets d’arrêt étanches à fonctionnement régulier
  • La poignée de transport robuste facilite le transport
  • Bouchon à vis pour un stockage sécurisé
  • Conforme aux directives de la FDA sur le contact alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) intérieur de col 49 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution sous paillasse de liquides/eau distillée de laboratoire, etc.
Hauteur (métrique) avec bouchon 380 mm
Comprend Bouchon
Matériau HDPE
Type de goulot Étroit
Type de produit Ballon d’aspiration
Forme Octogonale