Learn More
Polypropylène , flacon d’aspiration à usage intensif
Click to view available options
:
Capacité : 5 L
Description
For Use With: For easy placement on shelves or bench top; Autoclavable; Color: White (Translucent)
- Leurs graduations en relief et leur couleur translucide permettent d’évaluer visuellement le volume
- Le robinet d’arrêt étanche à usage intensif s’ouvre et se ferme en un quart de tour
- La poignée de transport moulée intégrée facilite le transport
- Autoclavables grâce à leur composition en PP
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1,3 gal. |
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Couleur | Blanc (translucide) |
| À utiliser avec (application) | Pour une mise en place aisée sur des étagères ou une paillasse |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 270 mm |
| Comprend | Bouchon, poignée de transport moulée |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Ballon d’aspiration |
| Forme | Octogonale |