Learn More
Barreau d’agitation cylindrique Azlon™
Disponible en plusieurs longueurs. Le barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
Marque:  Azlon SWN674
Code produit. 10462395
  • 16.25€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Disponible en plusieurs longueursLe barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
  • Forme simple avec extrémités arrondies
  • Convient à une large gamme de récipients à fond plat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
2,36 po
9 mm
Aimant
Cylindrique
2.36 po (L)
PTFE
60 mm
2/boîte
Barreau d’agitation