Learn More
Burette classe B à alésage unique acrylique Azlon™
Code produit. p-8001777
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12044637
Marque: Azlon BDH112T
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Convient à l’utilisation avec les deux mains. La burette à alésage unique en acrylique Azlon™ de classe B est idéale pour les laboratoires éducatifs, en particulier lorsque des récipients sont souvent cassés.
Pour gauchers ou droitiers. La burette à alésage unique en acrylique Azlon™ de classe B est idéale pour les laboratoires pédagogiques, notamment dans les lieux à fort risque de casse.
  • Construction en acrylique pour une meilleure solidité et transparence
  • Les graduations sont imprimées en noir selon la norme ISO 385 de classe B
  • Convient à une utilisation dans les laboratoires éducatifs, en particulier lorsque des récipients sont souvent cassés
  • Non affectée par la plupart des solutions aqueuses diluées, mais ne convient pas à une utilisation avec des solvants organiques
  • La rotation sur 90° du robinet d’arrêt est possible aussi bien de la main gauche que de la main droite
  • Les robinets d’arrêt peuvent être retirés pour un nettoyage aisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Acrylique
Graduations 0.1 ml
À utiliser avec (application) Laboratoires pédagogiques spécialement où des récipients sont souvent cassés
Comprend Robinets d’arrêt en PMP/polyéthylène
Matériau du robinet d’arrêt PMP, PTFE
Tolérance ±0.1 ml
Type Single Bore Buret
Class Classe B.