Learn More
Burette classe B à alésage unique acrylique Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour gauchers ou droitiers. La burette à alésage unique en acrylique Azlon™ de classe B est idéale pour les laboratoires pédagogiques, notamment dans les lieux à fort risque de casse.
- Construction en acrylique pour une meilleure solidité et transparence
- Les graduations sont imprimées en noir selon la norme ISO 385 de classe B
- Convient à une utilisation dans les laboratoires éducatifs, en particulier lorsque des récipients sont souvent cassés
- Non affectée par la plupart des solutions aqueuses diluées, mais ne convient pas à une utilisation avec des solvants organiques
- La rotation sur 90° du robinet d’arrêt est possible aussi bien de la main gauche que de la main droite
- Les robinets d’arrêt peuvent être retirés pour un nettoyage aisé
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Acrylique |
| Graduations | 0.1 ml |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires pédagogiques spécialement où des récipients sont souvent cassés |
| Comprend | Robinets d’arrêt en PMP/polyéthylène |
| Matériau du robinet d’arrêt | PMP, PTFE |
| Tolérance | ±0.1 ml |
| Type | Single Bore Buret |
| Class | Classe B. |