Learn More
Azidotriméthylsilane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10429270
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
4648-54-8
C3H9N3Si
115.21
MFCD00001986
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
78378
azidotrimethylsilane
C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
4648-54-8
C3H9N3Si
115.21
MFCD00001986
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
78378
azidotrimethylsilane
C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation des liaisons C-X, Pour le transfert d’azidation/diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Azidotrimethylsilane
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8760g/mL
Point d’ébullition 95.0°C to 96.0°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiN3
Indice de réfraction 1.4142 to 1.4162
Quantité 10 mL
Fieser 01,1236; 03,316; 05,719; 06,632; 07,394; 09,21; 10,14; 11,32; 12,37; 13,24; 14,25; 15,16; 16,17; 17,378
Gravité spécifique 0.876
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, dichloromethane and benzene
Poids de la formule 115.21
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Azidotrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.