Learn More
Chlorhydrate d’azétidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10356924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10356924
Marque: Thermo Scientific Acros 398730050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 36520-39-5 | C3H7N·HCl | 93.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36520-39-5
Formule moléculaire C3H7N·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 93.56
Numéro MDL MFCD00191762
Clé InChI HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
CID PubChem 12308726
Nom IUPAC azetidine ; chlorhydrate
SMILES C1CNC1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Azetidine hydrochloride
Point de fusion >300°C
Point d’éclair 152°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 93.56
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Azetidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.