Learn More
Azetidine hydrochloride, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Azetidine hydrochloride is a building block for azetidine synthesis and a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’azétidine est un bloc de construction pour la synthèse de l’azétidine et un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (103,8°C à 760 mmHg).
Remarques
Hygroscopique. Réagit avec les agents oxydants forts.
Le chlorhydrate d’azétidine est un bloc de construction pour la synthèse de l’azétidine et un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (103,8°C à 760 mmHg).
Remarques
Hygroscopique. Réagit avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Azetidine hydrochloride |
Point de fusion | >300°C |
Point d’éclair | 152°C (306°F) |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (103.8°C at 760mmHg). |
Poids de la formule | 93.56 |
Pourcentage de pureté | 97% |