Learn More
Azétidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412818
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Azetidine is involved in a high yielding palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl bromides. Further, it is used in Ullmann type coupling reaction with iodonitroflourenes. In addition to this, it reacts with bis-(3-amino-propyl)-amine to prepare N,N'-bis-(3-amino-propyl)-propanediyldiamine using palladium as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azétidine est impliquée dans une réaction de couplage croisé catalysée par le palladium à haut rendement avec des bromures d’aryle. De plus, elle est utilisée dans la réaction de couplage de type Ullmann avec l’iodonitroflorenes. Elle réagit en outre avec la bis-(3-amino-propyl)-amine pour préparer la N,N′-bis-(3-amino-propyl)-propanediyldiamine en utilisant le palladium comme catalyseur.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’air et sensible à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-29-7
Formule moléculaire C3H7N
Poids moléculaire (g/mol) 57.096
Numéro MDL MFCD00005165
Clé InChI HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
CID PubChem 10422
ChEBI CHEBI:30968
Nom IUPAC Azétidine
SMILES C1CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azetidine
Densité 0.847
Point d’ébullition 61°C to 62°C
Point d’éclair −21°C (−6°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 1 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 102384
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 57.1
Pourcentage de pureté 98%