Learn More
Acide azétidine-3-carboxylique, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
40.70€ - 430.14€
Identifiants chimiques
CAS | 36476-78-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.11 |
Numéro MDL | MFCD00191763 |
Clé InChI | GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid |
CID PubChem | 93192 |
Nom IUPAC | azetidine-3-carboxylic acid |
SMILES | OC(=O)C1CNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15488917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52294.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15468917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52294.03 |
1 g |
120.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15478917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52294.06 |
5 g |
430.14€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Azetidine-3-carboxylic acid derivatives has potential biological and foldameric applications. Azetidine-3-carboxylic acid, a fairly strained molecule provides oxadiazoles in good yields. Azetidine-3-carboxylic acid is used as a chemical hybridising agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3Les dérivés de l’acide azétidine- -carboxylique peuvent avoir des applications biologiques et foldamèriques. L’acide azétidine-3-carboxylique, une molécule assez tendue, fournit des oxadiazoles avec de bons rendements. L’acide azétidine-3-carboxylique est utilisé comme agent d’hybridation chimique
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
36476-78-5 | |
101.11 | |
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N | |
93192 | |
OC(=O)C1CNC1 |
C4H7NO2 | |
MFCD00191763 | |
3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid | |
azetidine-3-carboxylic acid |
Spécification
Azetidine-3-carboxylic acid | |
∽250°C (decomposition) | |
MFCD00191763 | |
Soluble in water. | |
OC(=O)C1CNC1 | |
101.11 | |
101.11 |
36476-78-5 | |
C4H7NO2 | |
3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid | |
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N | |
azetidine-3-carboxylic acid | |
93192 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : CM4310600
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante